Learn More
Gibco™ Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
Code produit 13426146 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13426146 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13426146 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11605094
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Le milieu de culture d’insectes non supplémenté de Grace a besoin du CO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique.
Largement utilisé pour la croissance des cellules Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21
Initialement conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor gum moth, Antherea eucalypti. Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS).
  • Contient hydrolysat de lactalbumine, levure, L-glutamine et bicarbonate de sodium.
  • Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa sur deux sites
  • Généralement complété par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation
Culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’insectes Grace
Avec additifs Glutamine, Hydrolysat de levure, Hydrolysat de lactalbumine
Sans additif Sans hémolymphe d’insectes
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Sels inorganiques Calcium, magnésium
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication