Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented
Code produit 11514546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514546 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11595030
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utile lors de la transfection de cellules d’insectes ou pour les études de marquage de protéines avec la méthionine.
Conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor Gum Moth, Antherea eucalypti. Un milieu supplémenté, largement utilisé pour la croissance de cellules de Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21. Les cellules Sf9 et SSf21 F21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Life Technologies propose une grande variété de milieux Gibco pour toute une gamme d’applications de culture de cellules d’insectes. La formulation complète est disponible. Elle ne contient ni hydrolysat de lactalbumine ni levures qui se trouvent couramment dans la version supplémentée. Le milieu d’insectes non supplémenté de Grace Gibco est également fabriqué sans méthionine pour les études de marquage des protéines.
  • Fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis).
  • Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • Nécessite une supplémentation avec 10 % (FBS), 50 mg/L de méthionine, 3,33 g/L d’hydrolysat de lactalbumine et 3,33 g/L de levures avant utilisation comme milieu de croissance
Culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, culture cellulaire de Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’insectes Grace
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans hydrolysat de lactalbumine, Sans yétastolate, Sans méthionine
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Sels inorganiques Calcium, magnésium
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication