Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder
Code produit 10738244 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10738244 10 x 1 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10738244 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11300027
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Nécessite une supplémentation avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF), 3,33 g/L dʼhydrolysat de lactalbumine et 3,33 g/L de levures avant utilisation comme milieu de croissance, ainsi que du CO2 ambiant pour maintenir le pH physiologique. Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite l’ajout de bicarbonate de sodium, l’ajustement du pH et la filtration lors de la préparation.
Utile lors de la transfection de cellules d’insectes ou pour les études de marquage de protéines avec la méthionine.
Largement utilisé pour la croissance de cellules de Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21. Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Initialement conçu pour la croissance de cellules du papillon australien Emperor Gum Moth, Antherea eucalypti. Il est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, sans hydrolysat de lactalbumine, levure, bicarbonate de sodium. Il ne contient pas d’hydrolysat de lactalbumine ni de levure qui se trouvent couramment dans la version complétée
Culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, culture cellulaire de Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Poudre
Type de produit Milieu d’insectes Grace
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans hydrolysat de lactalbumine, Sans yétastolate, Sans bicarbonate de sodium
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication