Learn More
Gibco™ Comprimés tampons Gurr
Code produit 10656143 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 comprimés
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656143 50 comprimés 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10656143 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10582013
 Article restreint
En stock
Un moyen pratique de préparer un tampon phosphate de pH 6.8 pour la dilution de la coloration de Giemsa
  • Utilisé pour les bandes G de chromosomes pour l’analyse cytogénétique
  • Ajoutez un comprimé de tampon à 100 ml d’eau distillée et agitez jusqu’à dissolution
  • Dimensions de l’emballage : 50 comprimés
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Poudre
Type de produit Tampon Gurr
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
pH 6,8
Quantité 50 comprimés
Conditions d’expédition Température ambiante
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.