Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-10 de Ham
Code produit 15490554 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490554 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490554 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11550043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.53€
    32.65€ / 500mL
    Économisez 2.88€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Le mélange de nutriments F-10 de Ham a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO).
Le mélange de nutriments F-10 de Ham a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le milieu F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures CHO ainsi que pour la croissance avec supplément de sérum d’autres cellules de mammifères, y compris COS-7, astrocytes primaires de rat et cellules épithéliales de prostate de rat.
Ce milieu F-10 de Ham est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol, L-glutamine
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du F-10 de Ham
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12). Le F-10 ne contient aucune protéine ni facteur de croissance. C’est pourquoi le F-10 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 – 10 % de CO2 afin de préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-10 de Ham
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication