Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de HAM
Code produit 15172529 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15172529 500 mL 500mL
15440564 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15172529 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11765054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.57€
    26.65€ / 500mL
    Économisez 4.92€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
Le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance supplémentée en sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Le F-12 de Ham est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, rouge de phénol.
  • Contient du zinc, de la putrécine, de l’hypoxanthine et de la thymidine
  • Ne contient aucune protéine ni facteur de croissance.
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-12 de Ham
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication