Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de HAM
GREENER_CHOICE
Code produit 15440564 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440564 1000 mL 1000mL
15172529 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440564 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11765047
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
Le mélange de nutriments F-12 de Ham a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons tout un éventail de modifications du F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce F-12 de Ham est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Utilisation du F-12
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de la putrescine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. Le F-12 ne contient aucune protéine ni facteur de croissance. C’est pourquoi le F-12 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 – 10 % de CO2 afin de préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-12 de Ham
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 1000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Condition d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication