Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, poudre
Code produit 10472882
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 L
10 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10472882 50 L 1 pièce
15480604 10 x 1 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472882 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21700018
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le mélange de nutriments F-12 de Ham a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO).
  • Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
  • Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat
  • Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
  • Avec : L-glutamine, rouge de phénol
  • Sans : bicarbonate de sodium
Utilisation de F12 :
  • Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putréscine, de l’hypoxanthine et de la thymidine
  • Le milieu Gibco™ F-12 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. Il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 à 10 % de CO2 afin de préserver le pH physiologique
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
  • La croissance sans sérum des cellules CHO dans du F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La Gibco F-12 est fabriquée sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Forme Poudre
Type de produit Mélange nutritif F-12 de Ham
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.