Learn More
Gibco™ Milieu Ham’s F-12K (Kaighn’s)
GREENER_CHOICE
Code produit 10667440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10667440 10 x 500 mL 10 PCS
11580556 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667440 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21127030
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu Ham’s F-12K (Kaighn’s) est une modification du mélange de nutriants Ham’s F-12. Le milieu Ham’s F-12K (Kaighn’s) a été élaboré pour les hépatocytes humains primaires et pour certaines cellules hépatiques du rat et du poulet dans un environnement de sérum réduit.
Le milieu F-12K de Ham (Kaighn) a été élaboré pour les hépatocytes humains primaires et pour certaines cellules hépatiques de rat et de poulet dans un environnement à sérum réduit. Ce milieu F-12K (Kaighn) est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans HEPES.
  • Il contient de nombreux composants introuvables dans les milieux de base classiques, comme la putrescine, la thymidine, l’hypoxanthine, le zinc et des niveaux plus élevés de tous les amino-acides et du pyruvate de sodium.
  • Ces ajouts permettent au milieu d’être complété par de très faibles niveaux de sérum ou de composants définis, pour certains types de cellules.
  • Il ne contient ni protéine ni facteur de croissance et c’est pourquoi, il est souvent complété par des facteurs de croissance et le sérum de veau fœtal (SVF).
  • La concentration en SVF doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire.
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,5g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Applications :
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Hépatocytes humains
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu F-12K de Ham (Kaighn’s)
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante