Description
Le milieu F-12K de Ham (Kaighn) a été élaboré pour les hépatocytes humains primaires et pour certaines cellules hépatiques de rat et de poulet dans un environnement à sérum réduit. Ce milieu F-12K (Kaighn) est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans HEPES.
- Il contient de nombreux composants introuvables dans les milieux de base classiques, comme la putrescine, la thymidine, l’hypoxanthine, le zinc et des niveaux plus élevés de tous les amino-acides et du pyruvate de sodium.
- Ces ajouts permettent au milieu d’être complété par de très faibles niveaux de sérum ou de composants définis, pour certains types de cellules.
- Il ne contient ni protéine ni facteur de croissance et c’est pourquoi, il est souvent complété par des facteurs de croissance et le sérum de veau fœtal (SVF).
- La concentration en SVF doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire.
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,5g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Applications :
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hépatocytes humains |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu F-12K de Ham (Kaighn’s) |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Silver chloride
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride