Learn More
Gibco™ HEPES (Ultra Pure)
Code produit 10115074 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10115074 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10115074 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11344041
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
  • Formulé à l’aide de 11 g par litre d’eau
  • L’addition de 10 à 25 mM HEPES offre une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2.
  • Choix de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire car il est imperméable à la membrane
  • Effet limité sur les réactions biochimiques
  • Stabilité chimique et enzymatique
  • Faible absorbance de lumière visible et UV
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage :15 – 30°C
Conditions d’expédition :température ambiante
Durée de conservation :24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Poudre
Type de produit Tampon HEPES
pH 6,8 à 8,2
Quantité 1 kg