Learn More
Gibco™ HGH Recombinant Human Protein
Code produit 12023609
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12023609 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12023609 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur PHH0014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Human Growth Hormone (HGH) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
HGH is a hormone with multiple effects. HGH is a pleiotropic molecule that binds the GH receptor.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High purity recombinant bioactive protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to get a biologically active protein
  • High biological activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of monkey 4MBr-5 cells
Shipping Condition: Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Culture
Poids moléculaire 22 kDa
Quantité 10 μg
Alias de gène HGH
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Contenu et stockage Store in freezer (-5 to -30°C).
Classification Carrier-Free
Activité 2 ng/ml
Dosage biologique Proliferation of rat lymphoma line Nb2-11 cells
Niveau d’endotoxines < 1 EU/ml
Poids 10 μg
Conditions d’expédition Dry Ice
Système d’expression Mammalian
Famille de protéines Hormones & Receptors
Forme protéique Recombinant, Ligand
Forme Lyophilized
Sous-type de protéine HGH (Human Growth Hormone)
Catégorie de recherche Endocrinology
Pureté ou qualité 95 %
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.