Learn More
Gibco™ Sérum de cheval, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
- Le sérum Gibco est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
- Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
- Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA
- Expédié congelé, conserver à <10°C
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Équins |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de cheval |
| Quantité | 100 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Gibco |
| Conditions d’expédition | Congelé |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.