Learn More
Gibco™ Sérum de cheval, origine Nouvelle-Zélande
GREENER_CHOICE
Code produit 11510516
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11510516 500 mL 500mL
11520516 100 mL 100mL
31904528 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11510516 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 16050122
Parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
  • Le sérum Gibco est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
  • Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
  • Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
  • Sérum provenant d’un troupeau donneur affichant des résultats négatifs au test EIA
  • Expédié congelé, conserver à <10°C
  • Catégorie de sérums : Spécifique
  • Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Équins
Age Adulte
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Conditions d’expédition Congelé
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.