Learn More
Gibco™ Supplément HT (100X)
Code produit 11530386 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11530386 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11530386 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11067030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75€
    49.65€ / 50mL
    Économisez 7.10€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu supplémenté par du HT convient pour le sauvetage après sélection afin de surmonter les effets de l’aminoptérine intracellulaire résiduelle.
  • Mélange liquide d’hypoxanthine de sodium (10 mM) et de thymidine (1,6 mM)
  • Une fois que la voie de biosynthèse de novo pour les nucléosides a été ré-établie, la supplémentation de HT peut être arrêtée.
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément HT
Stérilité Stérilisation par filtration
Quantité 50 ml