Learn More
Gibco™ Milieu sans sérum pour hybridomes
Code produit 10749233 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10749233 1 000 mL 1L
11570416 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749233 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12045076
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Développé spécifiquement pour soutenir la croissance des hybridomes pour la production d’anticorps.
  • Hybridoma-SFM est un milieu exempt de sérum et contenant très peu de protéines (< 20 µg/ml) spécifiquement élaboré pour prendre en charge la croissance des hybridomes pour la production d’anticorps
  • Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants ainsi que d’hybridomes classiques, Hybridoma-SFM offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées
  • Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250X
  • Hybridoma-SFM est un milieu complet prêt à l’emploi, sans supplémentation requise
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Hybridomes
Classification Faible teneur en protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication