Description
- Hybridoma-SFM est un milieu exempt de sérum et contenant très peu de protéines (<20 µg/ml) spécifiquement élaboré pour prendre en charge la croissance des hybridomes pour la production d’anticorps
- Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants ainsi que d’hybridomes classiques, Hybridoma-SFM offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées
- Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250X.
- Hybridome-SFM est un milieu complet prêt à l’emploi, sans supplémentation requise
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hybridomes |
| Classification | Faible teneur en protéines, Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière. Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |