Learn More
Gibco™ Hygromycine B (50 mg/ml)
Code produit 10453982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10453982 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453982 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10687010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces hydroscopicus
L’hygromycine B est un antibiotique hydrosoluble obtenu par purification de la bactérie Streptomyces hydroscopicus. L’antibiotique Gibco™ Hygromycin B est utilisé comme antibiotique de sélection des cellules bactériennes dans la plage de concentrations comprise entre 200–500 μg/ml. Ce produit est fourni sous forme de solution de 50 mg / ml.
La résistance à l’hygromycine B est conférée par le gène de résistance à l’hygromycine E. coli (hyg ou hph). L’hygromycine B présente un mode d’action différent des réactifs de sélection de Geneticin™, Blasticidin S ou Zeocin™, ce qui en fait un excellent choix pour des expériences à double sélection.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Concentration 50 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
Quantité 20 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYGROMYCIN B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B