Learn More
Gibco™ IMDM
Code produit 10135083 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10135083 1 000 mL 1 pièce
11504556 500 mL 1 pièce
12589059 10 x 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10135083 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12440046
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Supplémentation
Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco d’Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
  • Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco d’Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : L-glutamine, rouge de phénol
  • Sans : α-thioglycérol, 2-mercaptoéthanol
Utilisation de l’IMDM
  • L’IMDM, une modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco, inclut du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires
  • Ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer
  • Le milieu IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le milieu IMDM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit IMDM (milieu Dulbecco modifié de Iscove)
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Exempt de α-thioglycérol, Exempt de 2-Mercaptoéthanol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Réservé au diagnostic in vitro.