Learn More
Gibco™ IMDM
Product Code. 12589059 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
10 x 500 mL
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12589059 10 x 500 mL 10 pièces
11504556 500 mL 1 pièce
10135083 1 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12589059 Supplier Gibco™ Supplier No. 12440061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    135.65€ / 10 pièces
    Économisez 40.35€
    22% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Requires
Supplémentation
Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco d’Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco de Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une variété de modifications du milieu IMDM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu IMDM est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : α-thioglycérol, 2-mercaptoéthanol
Le formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu IMDM
Le milieu IMDM, une modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco, inclut du sélénium ainsi que des acides aminés et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer. L’IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi l’IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu IMDM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire Cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit IMDM (milieu Dulbecco modifié de Iscove)
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Exempt de α-thioglycérol, Exempt de 2-Mercaptoéthanol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Show More Show Less
Réservé au diagnostic in vitro.