Learn More
Gibco™ IMDM, poudre
Code produit 17102949 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17102949 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17102949 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12200069
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Requires
Supplémentation
Le milieu modifié de Dulbecco d’Iscove est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Le milieu de Dulbecco modifié par Iscove (IMDM) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu IMDM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu IMDM est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : α-thioglycérol, 2-mercaptoéthanol
Le formulation complète est disponible.
Le milieu IMDM, une modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco, inclut du sélénium ainsi que des acides aminés et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire Cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Poudre
Type de produit IMDM (milieu Dulbecco modifié de Iscove)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Pas de α-thioglycérol, Exempt de 2-Mercaptoéthanol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Show More Show Less
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.