Learn More
Gibco™ Insuline-transferrine-sélénium-éthanolamine (ITS -X) (100 X)
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
Description
- La solution ITS-X est utilisée couramment, avec 2 à 4 % de SVF, pour soutenir la croissance des types cellulaires nécessitant de l’éthanolamine, comme les cellules épithéliales bronchiques.
- L’insuline favorise l’absorption du glucose et des acides aminés, la lipogenèse, le transport intracellulaire et la synthèse des protéines et des acides nucléiques.
- La transferrine est une protéine porteuse de fer qui peut contribuer à réduire les niveaux toxiques de radicaux libres d’oxygène et de peroxyde
- Le sélénium, présent sous la forme de sélénite de sodium, est un cofacteur pour le glutathion peroxydase et d’autres protéines utilisées comme agent antioxydant dans les milieux de culture.
- L’éthanolamine est un précurseur des phosphoglycérides, essentiels à la structure de la membrane plasmique et des organites cellulaires
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Transferrine |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Insulin |
| Quantité | 10 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |