Learn More
Gibco™ Sulfate de kanamycine
Code produit 11578676 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 mL
Forme:
Liquide
Poudre
Conditionnement:
100mL
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Forme Conditionnement
11578676 5 g Poudre 5g
15470594 100 mL Liquide 100mL
11588676 25 g Poudre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11578676 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11815024
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
  • Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
  • La kanamycine vient se lier à la sous-unité 30S du ribosome bactérien et bloque la protéosynthèse au niveau des bactéries sensibles
  • La kanamycine de Gibco™ est efficace contre une grande variété de bactéries à Gram-négatif et certaines bactéries à Gram-positif
  • Elle est utilisée pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
  • Fournie en solution mère de 10 mg/ml, la concentration de travail recommandée pour la culture cellulaire est de 100 µg/ml
  • Fabriquée dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
  • Conserver entre -5°C et -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Quantité 5 g