Description
- Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
- La kanamycine vient se lier à la sous-unité 30S du ribosome bactérien et bloque la protéosynthèse au niveau des bactéries sensibles
- La kanamycine de Gibco™ est efficace contre une grande variété de bactéries à Gram-négatif et certaines bactéries à Gram-positif
- Elle est utilisée pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
- Fournie en solution mère de 10 mg/ml, la concentration de travail recommandée pour la culture cellulaire est de 100 μg/ml
- Fabriquée dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
- Conserver entre -5°C et -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique sur l’homme ou l’animal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 100 X, 10 mg/mL |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Sélection bactérienne |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |