Learn More
Gibco™ Solution de chlorure de potassium KaryoMAX™
Code produit 10524224 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 100 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10524224 4 x 100 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524224 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10575090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75€
    65.65€ / 4 pièces
    Économisez 8.10€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solution hypotonique 0,075 M pour l’agrandissement des cellules afin de faciliter la propagation des chromosomes en métaphase pour le caryotypage
  • Formulé en 5,592 g de chlorure de potassium par litre d’eau distillée
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Forme Liquide
Type de produit Solution de chlorure de potassium
Stérilité Stérilisation par filtration
pH 6 à 8
Gamme de produits KaryoMAX
Quantité 4 x 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.