Description
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
- La concentration optimale dépend du type de cellule et du milieu utilisé pour la culture cellulaire, mais elle tombe généralement dans une plage de 2 à 6 mM
- Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Bioproduction, culture cellulaire, clonage, culture cellulaire de mammifères, transformation, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| pH | 6 à 8 |
| Conditionnement | Bottle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.14 g/mol |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Cell Culture |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 X |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Afficher plus |