Learn More
Gibco™ L-glutamine (200 mM)
Code produit 15430614 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430614 20 ml 20mL
11539876 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430614 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25030149
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution mère prête à l’emploi qui agit comme supplément de culture cellulaire
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
  • La concentration optimale dépend du type de cellule et du milieu utilisé pour la culture cellulaire, mais elle tombe généralement dans une plage de 2 à 6 mM
  • Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Bioproduction, culture cellulaire, clonage, culture cellulaire de mammifères, transformation, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutamine
CAS 56-85-9
pH 5 to 6
Conditionnement Bottle
Poids moléculaire (g/mol) 146.14 g/mol
Quantité 20 ml
Qualité Cell Culture
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 X
Forme physique Liquide
Conditions d’expédition Glace carbonique