Learn More
Gibco™ L-Glutamine
Code produit 10545294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10545294 1 kg 1kg
12569079 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545294 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21051040
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La L-Glutamine est un acide aminé nécessaire à la culture cellulaire.
L-glutamine participates in the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, other amino acids, and is used in protein synthesis and glucose production. L-glutamine, unlike most other amino acids, is not stable in solution. The rate at which this degradation proceeds is a function of time, temperature, and pH.
La L-glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, autres amino-acides et est également utilisée pour la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres acides aminés, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle cette détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
  • La poudre de L-glutamine (non stérile) doit être réalisée comme solution mère stérilisée par filtre de 200 mM (ou similaire) dans de l’eau distillée
  • La concentration optimale à utiliser dépend du type de cellule et du milieu utilisés pour la culture cellulaire, mais elle descend généralement dans une plage de 2 à 6 mM.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage :15 – 30°C
Conditions d’expédition :température ambiante
Durée de conservation :24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Chemically-defined
Forme Poudre
Type de produit L-glutamine
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif None
Pureté ou qualité Qualité USP
Quantité 1 kg