Learn More
Gibco™ L-Glutamine
Description
L-glutamine participates in the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, other amino acids, and is used in protein synthesis and glucose production. L-glutamine, unlike most other amino acids, is not stable in solution. The rate at which this degradation proceeds is a function of time, temperature, and pH.
La L-glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, autres amino-acides et est également utilisée pour la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres acides aminés, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle cette détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH.
- La poudre de L-glutamine (non stérile) doit être réalisée comme solution mère stérilisée par filtre de 200 mM (ou similaire) dans de l’eau distillée
- La concentration optimale à utiliser dépend du type de cellule et du milieu utilisés pour la culture cellulaire, mais elle descend généralement dans une plage de 2 à 6 mM.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage :15 – 30°C Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :24 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Chemically-defined |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | L-glutamine |
| Stérilité | Non stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | None |
| Pureté ou qualité | Qualité USP |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |