Learn More
Gibco™ Microbilles Lab Armor™
Code produit 10120988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Volume : 4 l
Volume : 8 litres
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10120988 Volume : 4 l 1 pièce
10612160 Volume : 8 litres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10120988 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1254301
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Petites microbilles métalliques non uniformes, composées d’alliage thermique métallique sec, pour une utilisation dans les bains-marie, et conçues pour remplacer l’eau dans un bain-marie ou la glace dans un seau à glace.
  • Maintient une température uniforme supérieure à celle de l’eau en transférant la chaleur plus lentement
  • Peut rester en permanence allumé et prêt à l’emploi
  • Les flacons et les tubes restent en place sans avoir besoin de racks, de poids et de flotteurs
  • Élimine la nécessité d’entretien du bain-marie (vidage, nettoyage et remplissage)
  • Élimine le risque de contamination du bain-marie par l’eau stagnante
  • Aucune condensation n’est observée autour des bouchons et des flacons d’incubation retirés du bain à sec
  • Alternative à l’eau respectueuse de l’environnement
  • Plus économe en énergie que l’eau
  • Consomme moins d’énergie en cas d’utilisation à 37 et 65°C
  • Fabriqué à partir de matières recyclables qui peuvent être nettoyées à l’éthanol, éliminant ainsi la nécessité de germicides pour bain-marie, qui peuvent nuire à l’environnement
  • Stockage entre 15 et 30°C (expédition dans des conditions ambiantes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de microbilles Réfléchissant, inerte, lisse
Contenu et stockage Conditions de conservation : 15 – 30°C
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Capacité (métrique) 4 l
Gamme de températures -80°C à 180°C
Type Microbille
Gamme de produits Gibco
Quantité Volume : 4 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Diamètre (métrique) Poly-dispersion de 5 mm
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride