Learn More
Gibco™ Microbilles Lab Armor™
Code produit 10612160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Volume : 4 l
Volume : 8 litres
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10612160 Volume : 8 litres 1 pièce
10120988 Volume : 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10612160 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1254302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.00€
    707.65€ / 8L
    Économisez 80.35€
    10% de réduction
En stock
Petites microbilles métalliques non uniformes, composées d’alliage thermique métallique sec, pour une utilisation dans les bains-marie, et conçues pour remplacer l’eau dans un bain-marie ou la glace dans un seau à glace.
  • Maintient une température uniforme supérieure à celle de l’eau en transférant la chaleur plus lentement
  • Peut rester en permanence allumé et prêt à l’emploi
  • Les flacons et les tubes restent en place sans avoir besoin de racks, de poids et de flotteurs
  • Élimine la nécessité d’entretien du bain-marie (vidage, nettoyage et remplissage)
  • Élimine le risque de contamination du bain-marie par l’eau stagnante
  • Aucune condensation n’est observée autour des bouchons et des flacons d’incubation retirés du bain à sec
  • Alternative à l’eau respectueuse de l’environnement
  • Plus économe en énergie que l’eau
  • Consomme moins d’énergie en cas d’utilisation à 37 et 65°C
  • Fabriqué à partir de matières recyclables qui peuvent être nettoyées à l’éthanol, éliminant ainsi la nécessité de germicides pour bain-marie, qui peuvent nuire à l’environnement
  • Stockage entre 15 et 30°C (expédition dans des conditions ambiantes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Réfléchissant, inerte, lisse
Contenu et stockage Conditions de conservation : 15 – 30°C
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Capacité (métrique) 8 litres
Gamme de températures -80°C à 180°C
Type Microbille
Gamme de produits Gibco
Quantité Volume : 8 litres
Conditions d’expédition Température ambiante
Diamètre (métrique) Poly-dispersion de 5 mm