Learn More
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz
Code produit 15460554 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460554 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15460554 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11415064
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Requires
Supplémentation
Favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes.
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.
Ce milieu L-15 est modifié comme suit :
Avec : Galactose, rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium
Sans : Glucose, rouge de phénol, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Utilisation du L-15Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le F-10 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules rénales de singe HEP-2
Type de cellule explants de tissus humains embryonnaires et adultes
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Galactose
Sans additif Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Condition d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.