Description
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.
Ce milieu L-15 est modifié comme suit :
Avec : Galactose, L-glutamine, pyruvate de sodium
Sans : Glucose, rouge de phénol, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Utilisation du L-15
Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu L-15 de Leibovitz est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | Cellules rénales de singe HEP-2 |
| Type de cellule | explants de tissus humains embryonnaires et adultes |
| Classification | Origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu L-15 de Leibovitz |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine, Pyruvate de sodium, Galactose |
| Sans additif | Sans glucose, Sans HEPES, Sans rouge de phénol |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Show More |