Learn More
Gibco™ Milieu de Leibovitz L-15, poudre
Code produit 11504486 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504486 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504486 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 41300070
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Requires
Supplémentation
Favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes.
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.
Ce milieu L-15 est modifié comme suit :
Avec : Galactose, rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium
Sans : Glucose, rouge de phénol, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Utilisation du L-15Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le F-10 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture cellulaire Gibco™ L-15 sous forme de poudre nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (consultez le protocole pour en savoir plus).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules rénales de singe HEP-2
Type de cellule Explants de tissus humains embryonnaires et adultes
Classification Origine animale
Forme Poudre
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Galactose
Sans additif Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.