Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Lentiviral Production System
Code produit 15829081 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829081 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829081 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A35684
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
The LV-MAX Lentiviral Production System is the first optimized system that provides a scalable and high-yield lentiviral vector production.
The Gibco LV-MAX Lentiviral Production System is an optimized, scalable system designed to maximize lentiviral vector production. This system is specifically designed for high-density suspension cultures of HEK293-derived Viral Production Cells, which are adapted to a chemically defined, serum-free, and protein-free LV-MAX Production Medium. The kit also includes a high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent, LV supplement, and LV enhancer, designed for the transient transfection of high-density suspension-adapted Viral Production Cells. All components work synergistically to generate superior and functional lentiviral particles under serum-free conditions compared to conventional polyethylenimine (PEI).
Le système de production lentivirale Gibco LV-MAX est le premier système optimisé qui offre une plateforme de production de vecteurs lentiviraux évolutive et à haut rendement. Il est basé sur une culture en suspension à haute densité de cellules de production virale dérivées de HEK 293, adaptée à un milieu de production LV-MAX spécifique, chimiquement défini, sans sérum et sans protéines. Le rendement optimal de titres viraux est médié par notre réactif avancé de transfection de nanoparticules lipidiques en association avec une nouvelle séquence activatrice spécifique lentivirale et un supplément. Tous les composants fonctionnent de manière synergique pour générer des particules lentivirales supérieures et fonctionnelles dans des conditions sans sérum par rapport à la polyéthylénimine conventionnelle (PEI).
Le système de production lentivirale LV-MAX fournit :
  • Haut titre : supérieur à 1 x 108 TU / ml (LVV-GFP non concentré)
  • Système de suspension évolutif : allant de la plaque à 96 puits au bioréacteur 2-L.
  • Sans sérum—élimination des composants d’origine animale et des risques associés
  • Protocoles de transfection et culture simples et robustes—s’adapte facilement aux flux de travaux de production transitoire actuels
Les composants inclus dans le système de production lentivirale LV-MAX sont : deux flacons de cellules de production virale congelées, un litre de milieu de production LV-MAX et un kit de transfection LV-MAX suffisant pour produire 0,3 l de lentivirus. Tous les composants du système de production lentivirale LV-MAX sont également disponibles à l’achat séparément. Requis également, mais non inclus dans ce kit : le milieu de sérum réduit Gibco Opti-MEM I ( Réf. 31985062).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Lignée cellulaire pour la production de virus
Forme Liquide
Type de produit Système de production lentivirale
Gamme de produits LV-MAX
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace ou de la glace carbonique
Contenu et stockage • 1 l de milieu de production LV-MAX. Stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
• 0,3 l kit de transfection LV-MAX. Stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
• 2 flacons de cellules de production virale. Stocker dans de l’azote liquide jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi Ne pas stocker les cellules à -80°C.
Type de livraison Lentivirale, transfection
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Système d’expression Transitoire