Learn More
Gibco™ Milieu de™ production LV-MAX.
Code produit p-7113083 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15863374 1 L 1L
15839081 1 L 1L
15849081 6 x 1 l 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15863374 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3583401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells).
Gibco LV-MAX Production Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium, specially developed for high-density growth and transfection of Gibco Viral Production Cells (suspension-adapted HEK 293-derived cells) promoting high-titer lentiviral production.
Le milieu de production Gibco LV-MAX est un milieu chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, spécialement développé pour la croissance et la transfection à haute densité de cellules de production virale Gibco (cellules dérivées de HEK 293 adaptées à la suspension) favorisant la production lentivirale à haut titre.
  • Supporte la croissance des cellules de production virale en suspension jusqu’à des densités de plus de 1,0 x 107 cellules / ml
  • Permet une production soutenue et de haut niveau de cultures de haute densité transfectées transitoirement, atteignant un titre allant jusqu’à 1 x 108 TU / ml (LVV-GFP non concentré)
  • Supporte la croissance et la transfection des cellules de production virale dans des formats de culture allant de blocs de 96 puits profonds à des flacons de 2 l et aux bioréacteurs
Le milieu de production LV-MAC est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu de culture n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Lignée cellulaire pour la production de virus
Type de cellule HEK 293
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production lentivirale
Stérilité Sterile-filtered
Avec additifs GlutaMAX
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Gamme de produits LV-MAX
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture cellulaire en suspension