Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Transfection Kit
Code produit 15819081 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819081 1 litre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819081 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A35348
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
TheLV- MAX Transfection Kit is an essential component of the LV-MAX Lentiviral Production System.
The Gibco LV-MAX Transfection Kit is a vital component of the LV-MAX Lentiviral Production System, specifically designed for the transient transfection of high-density suspension-adapted Viral Production Cells (human embryonic kidney (HEK) 293-derived cells). This kit is designed to maximize lentiviral particle production, ensuring high yields and reproducibility.
Le kit de transfection Gibco LV-MAX est un composant essentiel du système de production lentivirale LV-MAX. Il est formulé pour la transfection transitoire des cellules de production virale Gibco (cellules dérivées de cellules 293 de rein embryonnaire humain [HEK] adaptées à la suspension haute densité). Les réactifs de transfection à base de lipides cationiques à haut rendement inclus, le supplément de production lentivirale et la séquence activatrice LV sont conçus pour travailler ensemble afin de produire le plus haut niveau possible de particules lentivirales provenant des cellules de production virale lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu de production LV-MAX.
  • Conçu spécialement pour la transfection de cellules en suspension à haute densité pour maximiser la production lentivirale
  • Permet une production soutenue et de haut niveau de cultures de haute densité transfectées transitoirement, atteignant un titre allant jusqu’à 1 x 108 TU / ml (LVV-GFP non concentré)
  • Résultats de transfection évolutifs et reproductibles, permettant de renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs résultats
  • Protocoles de culture et de transfection simples et robustes—s’intègre à tous les flux de travail de production transitoires. Le kit comprend trois composants clés nécessaires pour optimiser votre production lentivirale. Ils ne sont disponibles que dans le kit et ne sont pas vendus séparément.
  • Réactif de transfection LV-MAX—un réactif de transfection à base de lipides cationique à haut rendement spécialement conçu pour cotransfecter plusieurs plasmides dans des cultures cellulaires de production virale à haute densité avec une efficacité de transfection élevée et une faible toxicité
  • Supplément LV-MAX—formulation optimisée, définie chimiquement, sans sérum, sans protéines et sans composants d’origine animale conçue pour supprimer la croissance cellulaire pendant la transfection et augmenter la production de vecteurs lentiviraux sans compromettre la viabilité cellulaire et interférer avec le processus de production lentivirale
  • Séquence activatrice LV-MAX—formulation exclusive sans composants de’origine animale conçue pour stimuler la production de vecteurs lentiviraux cellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Lignées cellulaires établies
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Contenu et stockage •Supplément LV-MAX de 50 ml
• Réactif de transfection LV-MAX de 6 ml
• Séquence activatrice LV-MAX de 40 ml
Suffisant pour une production LV de 1 l 
Stocker entre 2 et 8°C, conserver à l’abri de la lumière.
Type de cellule 293 cellules dérivées
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits LV-MAX
Type de produit Kit de transfection
Quantité 1 litre
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace