Learn More
Gibco™ Milieu McCoy (modifié) 5A, HEPES
Code produit 15470574 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470574 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470574 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12330031
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Requires
Supplémentation
Le McCoy 5A (modifié) est un milieu à usage général, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie.
Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.
  • Contient de l’agent réducteur glutathion, du bacto-peptone et un niveau élevé de glucose
  • Il est modifié comme suit : avec teneur élevée en glucose, L-glutamine, bacto-peptone, rouge de phénol, HEPES, sans pyruvate de sodium
  • Comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
  • Nécessite une supplémentation en sérum, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
  • Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Fibroblastes de rat
Type de cellule Tissus de biopsie
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu modifié McCoy 5A
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo.