Learn More
Gibco™ Medium 199 (10X)
Code produit 11310882 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11310882 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310882 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11825015
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées.
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ Medium 199 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce Milieu 199 est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol
Sans : L-glutamine, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu 199 est disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2.
Utilisation prévue du produit
Usage réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’usage prévu peuvent constituer une violation du droit local.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Le milieu 199 utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement de 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Le milieu 199 sous forme concentrée Gibco™ nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (voir le protocole pour plus de détails).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales de rat
Type de cellule Fibroblastes d’embryons de poulet, épithélium pancréatique de souris et tissus cristalliniens de rat
Classification Origine animale
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.