Learn More
Gibco™ Milieu 199, sels de Earle
Code produit 11554426 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Avec additifs:
Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
11554426 500 mL Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium 5000mL
15440554 500 mL Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554426 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31150030
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ Medium 199 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce Milieu 199 est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu 199 est disponible avec les sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides ou facteurs de croissance. Le milieu 199 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales de rat
Type de cellule Fibroblastes d’embryons de poulet, épithélium pancréatique de souris et tissus cristalliniens de rat
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Osmolalité 290 à 310 mOsm / kg
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel CO2
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.