Learn More
Gibco™ Milieu 199, HEPES
Code produit 15480574 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480574 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480574 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12340030
 Article restreint
En stock
Initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets
Le milieu 199 possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats.
  • Contient de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires
  • Disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2
  • Il est modifié comme suit : avec du rouge de phénol ; HEPES, L-glutamine
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
  • Applications connexes : culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux. 
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales de rat
Type de cellule Fibroblastes d’embryons de poulet, épithélium pancréatique de souris et tissus cristalliniens de rat
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.