Learn More
Gibco™ Milieu 199, sels de Earle, poudre
Code produit 11534426 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 L
Conditionnement:
50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534426 50 L 50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11534426 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31100019
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées.
  • Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets
  • Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées
  • Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats
  • Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
  • Avec : L-glutamine, rouge de phénol
  • Sans : HEPES, bicarbonate de sodium
Utilisation du milieu 199
  • Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides ni facteurs de croissance
  • Il utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
  • Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales de rat
Type de cellule Fibroblastes d’embryons de poulet, épithélium pancréatique de souris et tissus cristalliniens de rat
Forme Poudre
Avec additifs Faible teneur en glucose, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication