Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés MEM (50X)
Code produit 12519059 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12519059 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12519059 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11130051
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisée en tant que supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires.
  • Contient 50 X les acides aminés essentiels (sauf la L-glutamine) présents dans le milieu minimum essentiel standard (MEM)
  • Réservé au diagnostic in vitro
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Culture cellulaire, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, culture de cellules de mammifères, RNAI, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 50X
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans glutamine
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.