Learn More
Gibco™ MEM, supplément GlutaMAX™
Code produit 12559089 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12559089 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12559089 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 41090036
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus fréquemment utilisés
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Avec : GlutaMAX™, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Le milieu Gibco™ MEM, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le milieu MEM ™de Glasgow, le milieu MEM™, le milieu DMEM et la ™modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec les sels de ’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Associé au supplément GlutaMAX™, le milieu Gibco™ MEM vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.