Description
Requires
Supplémentation
Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Le MEM Gibco, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin.
- Disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2
- Modifié comme suit : avec NEAA, L-glutamine, rouge de phénol ; sans HEPES, bicarbonate de sodium
- Fabriqué avec des sels de Earle
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 50 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.