Learn More
Gibco™ MEM, sans glutamine, sans rouge de phénol
Code produit 15218384 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15218384 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15218384 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 51200046
 Article restreint
En stock
Requires
Supplémentation
MEM (Milieu essentiel minimal) est le milieu de culture cellulaire le plus couramment utilisé.
MEM (Milieu essentiel minimal) est le milieu de culture cellulaire le plus couramment utilisé. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une variété de modifications du milieu MEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Sans : L-glutamine, HEPES, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu MEM
Le milieu MEM, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le milieu MEM ’de Glasgow, le milieu MEM α, le milieu DMEM et la ’modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec les sels de ’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle. Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Tenir à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Durée de conservation
à température ambiante : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.