Learn More
Gibco™ MEM α, nucléosides, sans acide ascorbique
GREENER_CHOICE
Code produit 10712124 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10712124 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10712124 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1049001
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR
Le milieu essentiel minimal α (MEMα) est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules transfectées négatives pour la DHFR. Le milieu MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines. Nous proposons une variété de modifications duα milieu MEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Avec : Désoxyribonucléosides, ribonucléosides, L-glutamine, rouge de phénol
Sans : Acide ascorbique
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu MEM α
Le milieu MEMα est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique. Le milieu MEM α est disponible sans nucléosides pour être utilisable comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR. Ce MEM est modifié sans acide ascorbique. Le milieu MEM α ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM α nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM α utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le MEM α est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM α (Milieu essentiel minimal α)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
Sans additif Sans acide ascorbique
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication