Learn More
Descripción
Requires
Supplémentation
Minimum Essential Medium (MEM) α is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of Gibco™ MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Le milieu essentiel minimal (MEM) α est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR. Le milieu MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines. Nous proposons un choix de modifications Gibco™ MEM α pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM α est modifié comme suit :
Avec : Ribonucléosides, désoxyribonucléosides, L-glutamine
Sans : Rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Gibco™ MEM α est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique. Le milieu MEM α est disponible sans nucléosides pour être utilisable comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu MEM α ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM α nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM α utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La solution Gibco MEM α est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
| Type de cellule | Astrocytes de rat primaires |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM α (milieu essentiel minimal)α |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.