Learn More
Gibco™ MEM, poudre
Code produit 11544516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
50 L
Conditionnement:
10L
50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11544516 50 L 50L
11534516 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11544516 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 61100103
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés.
  • Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés
  • Le MEM peut être utilisé avec diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat
  • Conserver entre 2°C et 8°C
Modifié comme suit :
  • Avec : L-glutamine, rouge de phénol
  • Sans : HEPES, bicarbonate de sodium
Utilisation du milieu MEM
  • Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
  • Ce produit est fabriqué avec des sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Poudre
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.