Description
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Avec : Sels d’Earle, rouge de phénol
Sans : L-glutamine, HEPES, Calcium
La formulation complète est disponible.
Le milieu MEM, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le milieu MEM ’de Glasgow, le milieu MEM α, le milieu DMEM et la ’modification de Temin. Cette formulation MEM est faite sans calcium pour une utilisation avec des cultures en suspension Cette formulation du milieu MEM contient des sels de ’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
’Utilisation prévue du produit
Réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’usage prévu peuvent constituer une violation du droit local.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
| Type de cellule | Astrocytes de rat primaires |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM (milieu essentiel minimal) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Rouge de phénol, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans calcium |
| Show More |
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.